Przejdź do
52370
Hexadecyltrimethylammonium bromide
≥96.0% (AT)
Synonim(y):
CTAB, Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Palmityltrimethylammonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
282,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
828,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.45
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-311-3
Beilstein/REAXYS Number:
3598189
MDL number:
282,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
cationic
Quality Segment
assay
≥96.0% (AT)
form
powder or chunks
mol wt
364.45 g/mol
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, electrophoresis: suitable
mp
248-251 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 g/10 mL (warm)
application(s)
detection
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
General description
Hexadecyltrimethylammonium bromide is a titrant for the potentiometric titration of perchlorate with ionselective electrodes.[1]
Application
<ul>
<li><strong>Sensitive detection in spectroscopy:</strong> The surface-active properties of Hexadecyltrimethylammonium bromide enhance the FRET effect in Cu-doped NH2-MIL-88(Fe), used for the highly sensitive detection of 3-nitro-L-tyrosine in biomolecular spectroscopy, contributing to advancements in diagnostic techniques and chemical analysis (Xu et al., 2024).</li>
<li><strong>Stabilization of heavy metals:</strong> Utilized in the intercalation-exfoliation modification of vermiculite for the stabilization of heavy metals during the pyrolysis of solid waste and sludge, Hexadecyltrimethylammonium bromide shows potential in waste management and pollution control, contributing to safer environmental practices (Yang et al., 2024).</li>
</ul>
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H5882H626936932
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
DNA extraction: suitable, RNA extraction: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥96.0% (AT)
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
98-102%
form
powder or chunks
form
(solids)
form
powder or crystals
form
-
application(s)
detection
application(s)
genomic analysis
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
mol wt
364.45 g/mol
mol wt
micellar avg mol wt 62,000
mol wt
micellar avg mol wt 62,000
mol wt
364.45 g/mol
mp
248-251 °C (lit.)
mp
248-251 °C (lit.)
mp
248-251 °C (lit.)
mp
248-251 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecyltrimethylammonium bromide
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
471.2 °F - closed cup
flash_point_c
244 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W Selig
Talanta, 26(11), 1061-1064 (1979-11-01)
Cetyltrimethylammonium bromide is used in the precipitation titration of perchlorate, with potentiometric end-point detection. A perchlorate, fluoroborate or nitrate ion-selective electrode may be used. The method is more sensitive than the commonly used titration with tetraphenylarsonium chloride. It can be
See Wee Chee et al.
Nature communications, 10(1), 2831-2831 (2019-06-30)
At elevated temperatures, bimetallic nanomaterials change their morphologies because of the interdiffusion of atomic species, which also alters their properties. The Kirkendall effect (KE) is a well-known phenomenon associated with such interdiffusion. Here, we show how KE can manifest in
Lourdes Pérez et al.
European journal of medicinal chemistry, 44(5), 1884-1892 (2008-12-17)
Biocompatible cationic surfactants from the amino acid lysine (hydrochloride salts of N(epsilon)-lauroyl lysine methyl ester, N(epsilon)-myristoyl lysine methyl ester and N(epsilon)-palmitoyl lysine methyl ester) have been prepared in high yields by lysine acylation in epsilon position with three natural saturated
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
52370-500G04061835541478
52370-100G04061835541461
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?