Merck
H6269
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium bromide
for molecular biology, ≥99%
Synonim(y):
CTAB, Cetrimonium bromide, Cetyltrimethylammonium bromide, Palmityltrimethylammonium bromide
Wybierz wielkość
100 G
673,00 zł
250 G
1200,00 zł
500 G
1980,00 zł
1 KG
3560,00 zł
673,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
673,00 zł
250 G
1200,00 zł
500 G
1980,00 zł
1 KG
3560,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.45
Beilstein:
3598189
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161902
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.31
673,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
Molecular Biology
for molecular biology
Poziom jakości
opis
cationic
Próba
≥99%
Formularz
powder or crystals
masa cząsteczkowa
micellar avg mol wt 62,000
liczba agregacji
170
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
CMC
0.92
1 mM (20-25°C)
mp
248-251 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 1/10 g/mL
HLB
10
przydatność
suitable for DNA precipitation
obecność zanieczyszczeń
DNAse (Detection)
NICKase Detection
RNAse, none detected
ciąg SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Hexadecyltrimethylammonium bromide has been used:
  • as a component of DNA extraction buffer[1] and RNA extraction buffer[2]
  • as a constituent of dye dissolution buffer[3]
Działania biochem./fizjol.
Hexadecyltrimethylammonium bromide also called cetyltrimethylammonium bromide (CTAB), is a cationic surfactant.[4] CTAB method is an efficient, cost and time effective method of DNA extraction.[5][6]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
471.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
244 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Two unrelated double-stranded RNA molecule patterns in Gremmeniella abietina type A code for putative viruses of the families Totiviridae and Partitiviridae
Tuomivirta TT and Hantula J
Archives of Virology, 148(12), 2293-2305 (2003)
The importance of the CTAB surfactant on the colloidal seed-mediated synthesis of gold nanorods
Smith DK and Korgel BA
Langmuir, 24(3), 644-649 (2008)
Weijun Xu et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 103, 109854-109854 (2019-07-28)
Combination of different therapy modalities with multiple tumoricidal mechanisms has emerged as a promising anticancer strategy. Herein, we reported an aldehyde/catechol-functionalized hyaluronic acid (DAHA) and hydroxyethyl chitosan (HECS) decorated gold nanorod (GNR) platform for combined chemo-photothermal therapy of breast cancer.
Investigation of the Orientation of C T A
Karaca S, et al.
Journal of Chemistry, 2013 (2012)
Xanthoferrin Siderophore Estimation from the Cell-free Culture Supernatants of Different Xanthomonas Strains by HPLC
Pandey SS, et al.
Archives of Virology, 7, e2410-e2410 (2017)
Produkty
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. 수용액에 대한 용해도가 36.4g/Liter (100 mM)로 되어 있는데, 1% (29 mM) 수용액을 제작하여 Light Scattering으로 Particle를 측정 시 0.5 um 크기 이상의 particle이 5000 개 /mL이상 측정됩니다. CMC(0.9 mM) 보다 농도가 높아 Micelle이 형성되었나 하는 생각도 있지만, Micelle 대비 입자 크기가 커서 무엇인지 궁금합니다.
    1 answer
    1. For Product H6269 (commonly known as CTAB), the micellar properties have been well studied. The formation of the micelles is dependent on the pH of the solution, as well as the presence of any additives. The CMC has been reported variously as either 0.9 mM or 1.0 mM, so at 29 mM a great majority of the CTAB should be in the form of micelles. The large particles being observed may be aggregates of micelles.
      Running a control sample at a lower CTAB concentration (around 1 mM) would be recommended.
      The micellar properties have been studied by both static light scattering and dynamic light scattering; see:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927775714003835#bib0030
      The second paragraph of the Introduction section of that paper cites references 12, 4 and 5.