Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
450,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
mol wt
average Mn 152,000 (Typical), average Mw 159,000 (Typical)
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
format
neat
SMILES string
n1c(cccc1)C=C
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
InChI key
KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable | technique(s) gel permeation chromatography (GPC): suitable |
| format neat | format neat | format neat | format single component solution |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| mol wt average Mn 152,000 (Typical) | mol wt average Mn 35,000 (Typical), average Mw 37,500 (Typical) | mol wt average Mn 130,000 (Typical) | mol wt Mn ~60,000, Mw 750,000 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 523356-1G | 04061825966038 |