Przejdź do
181293
Poly(acrylic acid)
analytical standard, average Mn 130,000 (Typical)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C3H4O2)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
MDL number:
1320,00 zł
Cena katalogowa1760,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
mol wt
average Mn 130,000 (Typical)
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
transition temp
Tg 106 °C
format
neat
SMILES string
[Na+].[O-]C(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H,1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
NNMHYFLPFNGQFZ-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
181285523925416002
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
transition temp
Tg 106 °C
transition temp
Tg 106 °C
transition temp
-
transition temp
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
average Mn 130,000 (Typical)
mol wt
average Mv ~450,000
mol wt
average Mw ~100,000
mol wt
average Mw ~250,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(acrylic acid)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
200.3 °F
flash_point_c
93.5 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)