Przejdź do
52096
[(3R)-3-Hydroxyhexadecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexadecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H45NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.61
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (TLC)
optical activity
[α]/D -20.5±3.5°, c = 0.1 in methanol
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI key
XKAZIAFZAQAHHG-NHCUHLMSSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
542534985352002
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
optical activity
[α]/D -20.5±3.5°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
optical activity
[α]/D -20±3°, c = 0.1 in methanol
optical activity
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in methanol
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (LC/MS)
assay
≥90.0% (HPLC)
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PHR9198-100MG04065265798044
52096-10MG04061834113218
52096-50MG04061834113225