Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1620,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤15% water (calculated from elemental analysis)
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C13H25NO5/c1-5-6-10(15)7-13(18)19-11(8-12(16)17)9-14(2,3)4/h10-11,15H,5-9H2,1-4H3/t10-,11-/m1/s1
InChI key
VYEONLJQPYRKAN-GHMZBOCLSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| optical activity [α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O | optical activity [α]/D -20.5±3.5°, c = 0.1 in methanol | optical activity [α]/D -20±3°, c = 0.1 in methanol | optical activity [α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in methanol |
| assay ≥97.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (TLC) | assay ≥95.0% (LC/MS) | assay ≥90.0% (HPLC) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 54253-10MG | 04061834114123 |
| 54253-50MG | 04061834114130 |
![[(3R)-3-Hydroxyhexanoyl]-L-carnitine analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/529/281/b2c430b9-0eaf-42c2-9f83-291338e64187/640/b2c430b9-0eaf-42c2-9f83-291338e64187.png)
![[(3R)-3-Hydroxyhexadecanoyl]-L-carnitine analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/260/532/aab73c67-7e1f-4d28-9323-cc5ba2ae0ce3/640/aab73c67-7e1f-4d28-9323-cc5ba2ae0ce3.png)
![[(3R)-3-Hydroxydodecanoyl]-L-carnitine analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/307/615/dadd9469-b690-4f3b-8106-1471f02b2385/640/dadd9469-b690-4f3b-8106-1471f02b2385.png)
![[(3R)-3-Hydroxytetradecanoyl]-L-carnitine analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/179/609/9ca2d958-e24e-4810-ab06-b5ee692b43b9/640/9ca2d958-e24e-4810-ab06-b5ee692b43b9.png)