Przejdź do
51707
Heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-β-cyclodextrin
≥98.0%
Synonim(y):
TM-β-CD, TM‐β‐CyD, TRIMEB, 2,3,6-Tri-O-methyl-β-cyclodextrin, Trimethyl-β-cyclodextrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
789,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2810,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C63H112O35
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1429.54
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
78748
789,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC), ≥98.0%
form
powder or crystals
optical activity
[α]25/D +157±4°, c = 1% in H2O
mp
170-178 °C (lit.)
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly turbid, colorless
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H]3[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]4[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]5[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]6[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]7[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]8[C@@H](COC)O[C@H](O[C@H]1[C@H](OC)[C@H]2OC)[C@H](OC)[C@H]8OC)[C@H](OC)[C@H]7OC)[C@H](OC)[C@H]6OC)[C@H](OC)[C@H]5OC)[C@H](OC)[C@H]4OC)[C@H](OC)[C@H]3OC
InChI
1S/C63H112O35/c1-64-22-29-36-43(71-8)50(78-15)57(85-29)93-37-30(23-65-2)87-59(52(80-17)44(37)72-9)95-39-32(25-67-4)89-61(54(82-19)46(39)74-11)97-41-34(27-69-6)91-63(56(84-21)48(41)76-13)98-42-35(28-70-7)90-62(55(83-20)49(42)77-14)96-40-33(26-68-5)88-60(53(81-18)47(40)75-12)94-38-31(24-66-3)86-58(92-36)51(79-16)45(38)73-10/h29-63H,22-28H2,1-21H3/t29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49+,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChI key
DSDAICPXUXPBCC-MWDJDSKUSA-N
General description
Heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-β-cyclodextrin is a β-cyclodextrin derivative that finds potential use in pharmaceutical, food and cosmetic applications. Its attractive features include: the non-polar cavity desirable for its use as a molecular host for a wide range of molecules and its affinity for organic compounds in solution as well as crystalline phases.
Application
Chiral additive in liquid chromatography for enantiomer resolution. Chiral separation of basic drug substances by capillary electrophoresis.
Heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-β-cyclodextrin may be used:
  • To investigate the crystal structure of its complexes with m-iodophenol, 4-biphenylacetic acid and (R)- and (S)-flurbiprofen by X-ray analysis.
  • To study the candidature of its complex with vitamin A for potential application as a drug delivery system for ophthalmic applications by high sensitivity fluorescence spectrometry and high pressure liquid chromatography (HPLC).
  • In the determination of analyte composition in commercial samples by HPLC coupled to mass spectrometry (MS).[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H4645H0513C4767
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥90%
assay
-
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL, slightly turbid, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
1 M NH4OH: 50 mg/mL
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
170-178 °C (lit.)
mp
170-178 °C (lit.)
mp
-
mp
290-300 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
569283-5G04061832101088
569283-1G04061825767260
51707-5G04061833355657
51707-1G04061826664599