Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 449,00 zł |
Informacje o tej pozycji
449,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
EN 9377-2, ISO
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
petroleum
format
multi-component solution
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution | format multi-component solution |
| application(s) environmental | application(s) environmental | application(s) petroleum | application(s) environmental |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| agency EN 9377-2, ISO | agency EN 14039, ISO 16703 | agency ASTM® D5442 | agency - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
-0.4 °F - closed cup
flash_point_c
-18 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 51706-1ML-F | 04061832541518 |