Merck
502286
Supelco
ASTM® D5442 Quantitative Linearity Standard
C16 - C44, 0.01 % (w/w) each component in cyclohexane, analytical standard
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
agency
ASTM® D5442
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 6 × 1 mL
stężenie
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
petroleum
format
multi-component solution
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
ASTM® D5442 quantitative linearity standard has been used in the gas chromatographic determination of poly-aromatic hydrocarbons and/or petroleum hydrocarbons extracted from crude oil cultures of degrading bacteria like Burkholderia cepacia 2A-12 using hexane as the extraction solvent.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Inne uwagi
Accurately prepared mix used to determine response factors for n-paraffins.
Informacje prawne
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analit
Opis
    Docosane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    Zobacz wszystko (12)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Degradation of polyaromatic hydrocarbons by Burkholderia cepacia 2A-12
Kim JT, et al.
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 19, 411-417 (2003)