Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 236,00 zł |
Informacje o tej pozycji
236,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
10.3 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
100 °C/2 mmHg (lit.), 356.1 °C/760 mmHg
mp
39-41 °C (lit.), 39-42 °C
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C21H44/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
InChI key
FNAZRRHPUDJQCJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| vapor pressure <1 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 5.35 psi ( 20 °C) | vapor pressure 1 mmHg ( 115 °C) | vapor pressure 6.77 psi ( 37.7 °C) |
| bp 100 °C/2 mmHg (lit.), 356.1 °C/760 mmHg | bp 50 °C (lit.) | bp 302 °C (lit.) | bp 62 °C (lit.) |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥98.0% | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.5% (GC) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heneicosane
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 51523-5G | 04061834194071 |
| 51523-1G | 04061832493206 |