Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 384,00 zł |
Informacje o tej pozycji
384,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
5.14 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
600 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
8.5 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.1% ethanolamine (GC), ≤0.2% water, ≤0.3% diethanolamine (GC)
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
useful pH range
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
solubility
soluble 149 g/L at 20 °C (completely)
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade reagent grade | grade - | grade - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| mp 17.9-21 °C (lit.) | mp 17.9-21 °C (lit.) | mp 17.9-21 °C (lit.) | mp 17.9-21 °C (lit.) |
| vapor density 5.14 (vs air) | vapor density 5.14 (vs air) | vapor density 5.14 (vs air) | vapor density 5.14 (vs air) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethanolamine
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
354.2 °F - closed cup
flash_point_c
179 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 50926-1ML | 04061832489650 |