Przejdź do
33729
Triethanolamine
≥99% (GC), viscous liquid, puriss. p.a.
Synonim(y):
2,2′,2′′-Nitrilotriethanol, Tris(2-hydroxyethyl)amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
660,00 zł
30 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HOCH2CH2)3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-049-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1699263
Assay:
≥99% (GC)
Form:
viscous liquid
660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Triethanolamine, puriss. p.a., ≥99% (GC)
vapor density
5.14 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99% (GC)
form
viscous liquid
autoignition temp.
600 °F
expl. lim.
8.5 %
impurities
≤0.0001% heavy metals (as Pb), ≤0.1% ethanolamine, ≤0.1% water (Karl Fischer), ≤0.5% diethanolamine (GC)
ign. residue
≤0.005% (as SO4)
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
useful pH range
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
transition temp
solidification point 20-22 °C
solubility
soluble 149 g/L at 20 °C (completely)
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Fe: ≤1 mg/kg
functional group
amine, hydroxyl
SMILES string
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Triethanolamine (TEA) belongs to the family of ethanolamines. It includes the properties of both amines and alcohols.
Application
Triethanolamine may be used as a derivatizing reagent for the determination of boric acid in water samples using gas chromatography-mass spectrometry technique. Addition of triethanolamine to an acidic buffer facilitates the determination of fluoride in inorganic orthophosphates by using a fluoride-selective electrode.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
90279163038.22341
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
solubility
soluble 149 g/L at 20 °C (completely)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
bp
360 °C/1013 hPa (decomposition)
form
viscous liquid
form
liquid, viscous liquid
form
-
form
liquid
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
354.2 °F - closed cup
flash_point_c
179 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fast quantitative analysis of boric acid by gas chromatography-mass spectrometry coupled with a simple and selective derivatization reaction using triethanolamine
Zeng M-L, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 21(3), 482-485 (2010)
Final report on the safety assessment of triethanolamine, diethanolamine, and monoethanolamine.
Journal of the American College of Toxicology, 2(7), 183-235 (1983)
Triethanolamine as an Efficient and Reusable Base, Ligand and Reaction Medium for Phosphane-Free Palladium-Catalyzed Heck Reactions.
Li HJ and Wang L.
European Journal of Organic Chemistry, 22, 5099-5102 (2006)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
33729-1L04061826743515
33729-30KG04061838119384
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?