Przejdź do
49739
Glutathione reduced, immobilized on Agarose CL-4B
suitable for affinity chromatography, powder (lyophilized)
Synonim(y):
Reduced Glutathione Agarose Beads
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6920,00 zł
5190,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12190000
5190,00 zł
Cena katalogowa6920,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder (lyophilized)
Quality Level
contains
50% lactose as stabilizer
concentration
~10 mM ligand: reduced glutathione (packed gel)
technique(s)
affinity chromatography: suitable
swelling
~70 mg swells to 1 mL gel
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
the lactose stabilizer must be removed prior to use by washing the gel onto filter with water or buffer; the reduced glutathione is attached through the sulfur to epoxy-activated 4% cross-linked beaded agarose (C10-spacer)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
0206583219GE17-0756-04
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
-
technique(s)
liquid chromatography (LC): suitable
concentration
~10 mM ligand: reduced glutathione (packed gel)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
contains
50% lactose as stabilizer
contains
60% lactose as stabilizer
contains
-
contains
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-30°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
49739-50ML04061838196095
49739-10ML04061838203038