Przejdź do
49540
Heptafluorobutyric acid solution
0.5 M in H2O, LiChropur, suitable for ion pair chromatography
Synonim(y):
HFBA solution, Perfluorobutbutyric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4HF7O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.04
NACRES:
NB.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41115710
MDL number:
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
concentrate
Quality Segment
form
liquid
quality
LiChropur
concentration
0.5 M in H2O
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF7O2/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)4(9,10)11/h(H,12,13)
InChI key
YPJUNDFVDDCYIH-UHFFFAOYSA-N
Application
Ion pair reagent for LC/MS
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9364552411H1006
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion chromatography: suitable
technique(s)
-
concentration
0.5 M in H2O
concentration
0.45-0.55 M, 0.5 M in H2O
concentration
-
concentration
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
description
concentrate
description
-
description
anionic
description
-
quality
LiChropur
quality
LiChropur
quality
-
quality
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
49540-100ML-F04061832415574