H1006
Heptafluorobutyric anhydride
≥98%
Synonim(y):
HFAA, HFBA, Perfluorobutyric anhydride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.287 (lit.)
tw
108-110 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
gęstość
1.674 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8F14O3/c9-3(10,5(13,14)7(17,18)19)1(23)25-2(24)4(11,12)6(15,16)8(20,21)22
Klucz InChI
UFFSXJKVKBQEHC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- Alkylphenol ethoxylates and brominated flame retardants in sewage sludge samples.
- Free amino acids in sugarcane by GC analysis.
Opakowanie
10 AMP in ampule
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter