Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 164,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 186,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 216,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 261,00 zł |
Informacje o tej pozycji
164,00 zł
Nazwa produktu
Fumaric acid, ≥99.0% (T)
vapor pressure
1.7 mmHg ( 165 °C)
Quality Segment
grade
purum
assay
≥99.0% (T)
form
powder
autoignition temp.
1364 °F
expl. lim.
40 %
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
solubility
95% ethanol: soluble 0.46 g/10 mL, clear, colorless
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
InChI key
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
General description
Application
Fumaric acid may be used in the preparation of L-Lysine-fumaric acid crystals. It may also be employed for the industrial manufacture of synthetic resins and eco-friendly/biodegradable polymers.[2]
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade purum | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥99.0% (T) | assay - | assay ≥99% | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| form powder | form solid | form powder | form - |
| solubility 95% ethanol: soluble 0.46 g/10 mL, clear, colorless | solubility 4.9 g/L | solubility - | solubility - |
| mp 298-300 °C (subl.) (lit.) | mp 287 °C | mp 298-300 °C (subl.) (lit.) | mp 298-300 °C (subl.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fumaric acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
523.4 °F
flash_point_c
273 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?