Merck
W248835
Sigma-Aldrich
Fumaric acid
natural (US), ≥98%, FG
About This Item
Wzór liniowy:
HOOCCH=CHCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.07
Numer FEMA:
2488
Beilstein:
605763
Nr Rady Europy:
25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Numer Flavisa:
08.025
NACRES:
NA.21
pochodzenie biologiczne
botanical
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
natural (US)
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 117
ciśnienie pary
1.7 mmHg ( 165 °C)
Próba
≥98%
temp. samozapłonu
1364 °F
granice wybuchowości
40 %
mp
298-300 °C (subl.) (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
odorless
ciąg SMILES
OC(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Klucz InChI
VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
523.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
273 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)