Przejdź do
46431
Boldenone
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-Dehydrotestosterone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
267,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H26O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.41
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-686-0
Beilstein/REAXYS Number:
6549081
MDL number:
267,75 zł
Cena katalogowa357,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,11,14-17,21H,3-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
RSIHSRDYCUFFLA-DYKIIFRCSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR9197PHR919610300
Boldenone VETRANAL®, analytical standard
Supelco
46431
Boldenone
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
product line
VETRANAL®
product line
TraceCERT®
product line
TraceCERT®
product line
-
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boldenone
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Will J Backe et al.
Analytical chemistry, 83(7), 2622-2630 (2011-03-12)
A new method was developed for the analysis of natural and synthetic androgenic steroids and their selected metabolites in aquatic environmental matrixes using direct large-volume injection (LVI) high-performance liquid chromatography (HPLC) tandem mass spectrometry (MS/MS). Method accuracy ranged from 87.6
H F De Brabander et al.
Food additives and contaminants, 21(6), 515-525 (2004-06-19)
The review summarizes current knowledge on the possible illegal use of the anabolic steroid boldenone. The presence of' boldenone and metabolites in different animal species and the possibility of the occurrence of endogenous boldenone and metabolites is assessed, as are
M Fidani et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 23(1), 65-76 (2008-12-04)
Proper storage conditions of biological samples are fundamental to avoid microbiological contamination that can cause chemical modifications of the target analytes. A simple liquid chromatography/tandem mass spectrometry (LC/MS/MS) method through direct injection of diluted samples, without prior extraction, was used
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
46431-10MG-R04061832356235
Questions
  1. 質問です。本製品のCoAには使用期限は明記されていますでしょうか?
    1 answer
    1. Yes, this product is assigned an expiration date of approximately 5 years from the date of quality release. This date is published in the lot specific Certificate of Analysis. See the link below to request this and other documentation:
      https://www.sigmaaldrich.com/search