Przejdź do
10300
5α-Androstan-17β-ol-3-one
synthetic, ≥99.0% (TLC), Testosterone metabolite, powder
Synonim(y):
17β-Hydroxy-5α-androstan-3-one, 4,5α-Dihydrotestosterone, Androstanolone, Stanolone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
253,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
979,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
208-307-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2056371
Assay:
≥99.0% (TLC)
Form:
powder
253,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5α-Androstan-17β-ol-3-one, purum, ≥99.0% (TLC)
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
non-sterile
grade
purum
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +33±1°, c = 1% in ethanol
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
178-183 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
NVKAWKQGWWIWPM-ABEVXSGRSA-N
Other Notes
Sales restrictions may apply
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A8380A775586500
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥97.5%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
drug control
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5α-Androstan-17β-ol-3-one
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. 細胞培養に使用できますか?その際の使用は培地に直接粉末で添加するのでよいのでしょうか。
    1 answer
    1. This product has not been sterilized, and it is not recommended to add non-sterile powder directly to cell culture medium due to the risk of introducing contaminants. It is highly recommended to filter-sterilize the reconstituted solution of this product before applying it to cell culture.