Kluczowe dokumenty
471194
2-Pentanone
suitable for HPLC, 99.5%
Synonim(y):
Methyl propyl ketone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
HPLC grade
Poziom jakości
ciśnienie pary
27 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
941 °F
granice wybuchowości
8.2 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.050% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0003%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 72.6 g/L at 20 °C (OECD Test Guideline 105)
gęstość
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 330 nm Amax: 1.00
λ: 340 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.01
λ: 370-400 nm Amax: 0.005
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
46.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?