Przejdź do
45705
Vinclozolin
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
154,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9Cl2NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.11
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
256-599-6
Beilstein/REAXYS Number:
8331312
MDL number:
154,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CC1(OC(=O)N(C1=O)c2cc(Cl)cc(Cl)c2)C=C
InChI
1S/C12H9Cl2NO3/c1-3-12(2)10(16)15(11(17)18-12)9-5-7(13)4-8(14)6-9/h3-6H,1H2,2H3
InChI key
FSCWZHGZWWDELK-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
453684546445684
DNOC PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45464
DNOC
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinclozolin
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50471-44-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seongeon Lee et al.
Marine pollution bulletin, 113(1-2), 253-257 (2016-10-04)
Since the ban on tributyltin (TBT) in 2008, dozens of alternative antifouling agents have been used instead. Unfortunately, these alternative antifouling agents contain diverse toxic components, which have contaminated the coasts. From 2006 to 2013, the concentration of chlorothalonil, dichlofluanid
Teresa L Dzieweczynski et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 235, 1015-1021 (2018-01-26)
Components of boldness, such as activity level and locomotion, influence an individual's ability to avoid predators and acquire resources, generating fitness consequences. The presence of endocrine disrupting chemicals (EDCs) in the aquatic environment may affect fitness by changing morphology or
Niels Hadrup et al.
Archives of toxicology, 90(3), 661-675 (2015-01-16)
Humans are simultaneously exposed to several chemicals that act jointly to induce mixture effects. At doses close to or higher than no-observed adverse effect levels, chemicals usually act additively in experimental studies. However, we are lacking knowledge on the importance
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
45705-250MG04061832341842