Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 357,00 zł |
Informacje o tej pozycji
357,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
>300 °C (lit.)
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2ccccc2[nH]1
InChI
1S/C9H9N3O2/c1-14-9(13)12-8-10-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3,(H2,10,11,12,13)
InChI key
TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format neat | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10605-21-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 45368-250MG | 04061835560622 |