Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1270,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1270,00 zł
biological source
synthetic
Quality Level
grade
analytical standard
assay
≥99.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
358 °C/400 mmHg (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
format
neat
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H,23,24)/b10-9-
InChI key
DPUOLQHDNGRHBS-KTKRTIGZSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade analytical standard |
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% (capillary GC) | assay ~90% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 45629-1G-F | 04061832341316 |
| 45629-5G-F | 04061834244868 |