Przejdź do
45630
Erucic acid
technical, ~90% (GC)
Synonim(y):
cis-13-Docosenoic acid, Prifac 2990
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)11COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
338.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-011-3
Beilstein/REAXYS Number:
1728049
MDL number:
1060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
Quality Segment
assay
~90% (GC)
form
powder or crystals
bp
358 °C/400 mmHg (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C22H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h9-10H,2-8,11-21H2,1H3,(H,23,24)/b10-9-
InChI key
DPUOLQHDNGRHBS-KTKRTIGZSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E338545629SML3434
description
technical, ~90% (GC)
description
≥99% (capillary GC)
description
analytical standard
description
≥98% (HPLC)
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
-
assay
~90% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98% (HPLC)
grade
technical
grade
-
grade
analytical standard
grade
-
form
powder or crystals
form
powder
form
-
form
oil
mp
28-32 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
mp
28-32 °C (lit.)
mp
-
bp
358 °C/400 mmHg (lit.)
bp
358 °C/400 mmHg (lit.)
bp
358 °C/400 mmHg (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erucic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Kody zagrożeń
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)