Przejdź do
45533
3-Indoleacetic acid
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Heteroauxin, IAA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
175.18
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-748-2
Beilstein/REAXYS Number:
143358
MDL number:
240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
assay
98%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
165-169 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
OC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13)
InChI key
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Indoleacetic acid is a highly effective, growth promotor in lower plant life, formed by a variety of fungi, including yeast and has been isolated from Aspergillus niger and Rhizopus sp. It is commonly employed in horticulture and industry.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
3-Indoleacetic acid may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
I2886I3750I5148
format
neat
format
-
format
-
format
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
assay
98%
assay
≥98%
assay
98%
assay
≥98%
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
Molecular Biology
product line
PESTANAL®
product line
-
product line
-
product line
BioReagent
mp
165-169 °C (lit.)
mp
165-169 °C (lit.)
mp
165-169 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Indoleacetic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)