Kluczowe dokumenty
I5148
Indole-3-acetic acid sodium salt
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥98%
Synonim(y):
3-IAA, IAA, kwas indolilooctowy
Wybierz wielkość
703,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
703,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
Molecular Biology
for molecular biology
linia produktu
BioReagent
Próba
≥98%
Formularz
powder
metody
cell culture | plant: suitable
rozpuszczalność
H2O: soluble
przydatność
suitable for (Plant cell culture)
Zastosowanie
agriculture
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO2.Na/c12-10(13)5-7-6-11-9-4-2-1-3-8(7)9;/h1-4,6,11H,5H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
Klucz InChI
YGSPWCVTJRFZEL-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- to alter the root developmental processes in Arabidopsis thaliana seedlings [1]
- as a standard for the determination of IAA by high-performance liquid chromatography using Chlorella sorokiniana and Azospirillum brasilense sample culture media [4]
- as one of the plant hormone to treat interspecific hybrids (Elaeis oleifera Cortés x Elaeis guineensis Jacq.) and study its effect on bunch formation in parthenocarpic fruits and oil production in oil palm [5]
- as a supplement in culture media to induce mitotic slippage in human cell lines [6]
- as a supplement in a shoot induction medium (SIM) for shooting and shoot elongation from explant [7]
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)