Przejdź do
44565
Tropaeolin O sodium salt
indicator grade
Synonim(y):
4-([2,4-Dihydroxyphenyl]azo)benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 6, Chrysoin, Resorcinol yellow
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
417,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9N2O5SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.27
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
MDL number:
Colour Index Number:
14270
Beilstein/REAXYS Number:
4173410
417,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
indicator grade
composition
sulfated ash, 40-60%
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, titration: suitable
loss
≤13.0% loss on drying
pH
11-13
λmax
488-492 nm in 0.1 M NaOH, ≥500 at 1% in 0.1 M NaOH (1 cm)
SMILES string
[Na+].Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O5S.Na/c15-9-3-6-11(12(16)7-9)14-13-8-1-4-10(5-2-8)20(17,18)19;/h1-7,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/b14-13+;
InChI key
COEZWFYORILMOM-IERUDJENSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.5926719523569143
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable, titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
indicator grade
grade
-
grade
-
grade
analytical standard
pH
11-13
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
composition
sulfated ash, 40-60%
composition
-
composition
Dye content, ≥85%
composition
-
loss
≤13.0% loss on drying
loss
-
loss
-
loss
-
λmax
488-492 nm in 0.1 M NaOH
λmax
-
λmax
483 nm
λmax
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
176680-10G04061832501352