Przejdź do
1.59267
Metanil żółty
pH indicator, Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Sól sodowa kwasu 3-(4-anilinofenylazo)benzenosulfonowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
315,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N3NaO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.38
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-608-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
315,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Metanil żółty, Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
color
brownish-yellow
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
25 g/L
bulk density
330 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(ccc1)N=Nc2ccc(cc2)Nc3ccccc3
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
InChI key
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Description: brownish-yellow powder
Transition range: pH 1.2 - 2.3
Sensitivity test: conforms
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
202029CDS02527444565
description
Reag. Ph Eur
description
Dye content 70 %
description
AldrichCPR
description
indicator grade
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
bulk density
330 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
1.5-2.7, red to yellow
pH
-
pH
11-13
color
brownish-yellow
color
-
color
-
color
-
form
solid
form
solid
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metanil żółty
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)