Przejdź do
44542
γ-Nonalactone
analytical standard
Synonim(y):
γ-Nonanoic lactone, Coconut aldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
516,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
156.22
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
203-219-1
MDL number:
516,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
grade
analytical standard
assay
≥98.5% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.446-1.450, n20/D 1.447 (lit.)
bp
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
density
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C9H16O2/c1-2-3-4-5-8-6-7-9(10)11-8/h8H,2-7H2,1H3
InChI key
OALYTRUKMRCXNH-UHFFFAOYSA-N
General description
γ-Nonalactone is a flavor volatile compound, belonging to the group of lactones and is one of the minor chiral compound present in vanilla.
Application
γ-Nonalactone may be used as an analytical reference standard for the identification and quantification of the analyte in freshly cooked non-scented rice using modified headspace solid-phase microextraction (SPME) method followed by gas chromatography-olfactometry (GC-O) analysis and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
937386855476368
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
bp
121-122 °C/6 mmHg (lit.)
bp
-
bp
219 °C (lit.)
bp
213-214 °C (lit.)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
258.8 °F - closed cup
flash_point_c
126 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Medicinal and Aromatic Plants - Industrial Profiles
Vanilla (2010)
Screening for gamma-nonalactone in the headspace of freshly cooked non-scented rice using SPME/GC-O and SPME/GC-MS
Zheng Z, et al.
Molecules (Basel), 14(8), 2927-2934 (2009)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
44542-1ML04061832283838