Przejdź do
93738
γ-Decalactone
analytical standard
Synonim(y):
γ-Decanolactone, 4-Hydroxydecanoic acid γ-lactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
392,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.25
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
211-892-8
MDL number:
392,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.447-1.451, n20/D 1.449 (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
IFYYFLINQYPWGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
γ-Decalactone is a flavor and fragrance compound, which finds applications in food and beverage industry.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
γ-Decalactone may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in fruit beverages using different chromatography techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W236004W240015W240001
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
FG, Halal, Kosher, natural
grade
FG, Halal, Kosher
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
format
neat
format
-
format
-
format
-
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.447-1.451, n20/D 1.449 (lit.)
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
refractive index
n20/D 1.452 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under γ-Decalactone
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
276.8 °F - closed cup
flash_point_c
136 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)