Przejdź do
44324
AmberChrom 1X8 Ion Exchange Resin
chloride form, 20-50 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
AmberChrom 1X8 chloride form, chloride form, 20-50 mesh
Quality Segment
description
cross-linkage 8%, strongly basic
form
beads
parameter
66 °C OH- form max. temp.
technique(s)
LPLC: suitable
loss
~50% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
quaternary ammonium
particle size
20-50 mesh
operating pH
0-14
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
SMILES string
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI key
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
General description
"p.a." grade resins have been cleaned to remove residual metals, and are purified for analytical use.
Dowex 1X8 is a strongly basic anion exchange resin which is used as an absorbent in solid phase extraction.[1]
Application
Dowex 1X8 chloride form was used:
  • to separate the 3H2O from D[2-3H] glucose using Dowex columns[2]
  • in a assay to determine the pantothenate kinase using Dowex column[3]
  • to separate inositol phosphates (IPs) from myo-[3H]inositol by Dowex chromatography[4]
Strongly basic (type I) anion exchange resin for fine chemical processing; meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Legal Information
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Disclaimer
may contain black particles
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21742542859044340
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
-
parameter
66 °C OH- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp.
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
particle size
20-50 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
200-400 mesh
matrix active group
quaternary ammonium
matrix active group
quaternary ammonium
matrix active group
quaternary ammonium
matrix active group
-
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AmberChrom 1X8 chloride form
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A Cedazo-Mínguez et al.
FEBS letters, 504(1-2), 45-49 (2001-08-28)
The mechanism(s) by which the E4 isoform of apolipoprotein E (apoE4) influences Alzheimer's disease (AD) are not fully known. We report that apoE4, but not apoE3, disrupts carbachol-stimulated phosphoinositide (PI) hydrolysis in SH-SY5Y neuroblastoma cells. Carbachol responses were also disrupted
M N Fisher et al.
FEBS letters, 190(2), 293-296 (1985-10-14)
The relative tissue activities of pantothenate kinase range from 1 to 5 nmol . min-1 . g-1 wet wt for heart, brain, kidney, and liver. The enzyme partially purified from each tissue is inhibited by CoA, but there is a
L M King et al.
Cardiovascular research, 39(2), 381-392 (1998-11-03)
Experimental data from isolated rat hearts suggest that glycolysis in severe myocardial ischemia is inhibited by accumulation of glycolytic metabolites. In contrast, positron emission tomography (PET) in patients with myocardial ischemia records a 'mismatch' between the decreased coronary flow in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
44324-100G04061838514431
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. How can a Dowex type 1 resin in the chloride form be converted to the carbonate form?
    1 answer
    1. As one might expect, the procedure requires the use of sodium carbonate (Na2CO3).Citation: Journal of Experimental Medicine, 120, 1007-1018 (1965).From page 1011 of that paper:"A 2 mL column of washed Dowex-1X8 200 to 400 mesh, in the chloride form, was converted to the carbonate form by washing with 1 M Na2CO3 until no chloride could be detected in the eluate. It was then washed with distilled water until the pH of the eluate reached neutrality". The simplest test for chloride is to use a dilute silver nitrate solution. If mixing a few drops of the eluate with a few drops of a silver nitrate solution results in a silver chloride precipitate forming, that would an indication that the eluate contains chloride. You could also use a chloride-specific electrode, if you have access to one.