Przejdź do
44340
AmberChrom 1X8 chloride form
chloride form, strongly basic, 200-400 mesh
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4200,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
15 660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C10H12 · C10H10 · C8H8 · C3H9N)X
Numer CAS:
UNSPSC Code:
47101511
NACRES:
NA.56
MDL number:
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
cross-linkage 8%
form
beads
parameter
66 °C OH- form max. temp.
moisture
39-45%
loss
~40% loss on drying, 110 °C
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
particle size
200-400 mesh
operating pH
0-14
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
SMILES string
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI key
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
AmberChrom 1X8 chloride form is a strongly basic (type I) anion exchange resin for fine chemical processing. AmberChrom has been used to determine trace levels of rhodium and platinum in environmental biological samples.
Strongly basic (type I) anion exchange resin for fine chemical processing; meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Legal Information
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
21742542859044310
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
parameter
66 °C OH- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
parameter
66 °C OH- form max. temp., 99 °C Cl- form max. temp.
particle size
200-400 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
50-100 mesh
operating pH
0-14
operating pH
0-14
operating pH
0-14
operating pH
0-14
form
beads
form
beads
form
beads
form
beads
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
capacity
1.0 meq/mL capacity
capacity
1.0 meq/mL capacity
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
F Sánchez Rojas et al.
Talanta, 64(1), 230-236 (2008-10-31)
A method for the determination of rhodium in different samples at trace levels is presented. The investigated metal is preconcentrated on a chelating resin microcolumn (1,5-bis(2-pyridyl)-3-sulphophenyl methylene thiocarbonohydrazide (PSTH) immobilized on an anion-exchange resin (Dowex 1x8-200)) placed in the autosampler
P Cañada Rudner et al.
Talanta, 46(5), 1095-1105 (2008-10-31)
1,5-Bis[(2-pyridyl)-3-sulphophenyl methylene] thiocarbonohydrazide (PSTH) immobilized on an anion-exchange resin (Dowex) has been used for the on-line preconcentration of mercury from biological samples and waters prior to its determination by inductively coupled plasma atomic emission spectroscopy. The metal was eluted from
M M González García et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 375(8), 1229-1233 (2003-05-07)
A method to determine trace amounts of platinum in different samples based on electrothermal atomic absorption spectrometry is described. The preconcentration step is performed on a chelating resin microcolumn [1,5-bis(2-pyridyl)-3-sulfophenyl methylene thiocarbonohydrazide (PSTH) immobilized on an anion-exchange resin (Dowex 1x8-200)]
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
44340-2.5KG04061833660850
44340-500G04061832282961
44340-100G04061832282954
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What does it mean that the resin is in 1X8 chloride form and what is its functional group?
    1 answer
    1. The term "1X8 chloride form" indicates that this is a strong type I anion exchange resin with an 8% crosslinking level. The functional group present is trimethylammonium.
      Helpful?
  2. Could you please provide us the expiry date of batch MKCD9631?
    1 answer
    1. Item: 44340 is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one-year warranty from the date of shipment. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  4. How can a Dowex type 1 resin in the chloride form be converted to the carbonate form?
    1 answer
    1. As one might expect, the procedure requires the use of sodium carbonate (Na2CO3).Citation: Journal of Experimental Medicine, 120, 1007-1018 (1965).From page 1011 of that paper:"A 2 mL column of washed Dowex-1X8 200 to 400 mesh, in the chloride form, was converted to the carbonate form by washing with 1 M Na2CO3 until no chloride could be detected in the eluate. It was then washed with distilled water until the pH of the eluate reached neutrality". The simplest test for chloride is to use a dilute silver nitrate solution. If mixing a few drops of the eluate with a few drops of a silver nitrate solution results in a silver chloride precipitate forming, that would an indication that the eluate contains chloride. You could also use a chloride-specific electrode, if you have access to one.