The product is a 2% (w/v) crystal violet solution prepared in 20 mL ethanol (95%) and 80 mL deionized water with 0.8 g of Ammonium oxalate.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 129,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 541,00 zł |
Informacje o tej pozycji
129,00 zł
product line
BioChemika
Quality Segment
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
purple to very dark purple
density
0.981 g/mL at 20 °C
εmax
33.8 at 585-595 nm in water
suitability
suitable for microscopy
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
microbiology
storage temp.
room temp
General description
Application
- Crystal violet is routinely used for Gram staining and its variants, staining amyloid, bacterial components, and vascular plant tissues.
- It is used in polychrome staining of epoxy resin sections, viability staining of cultured neurons, and confocal optical sectioning to analyze meiotic structures.
- It is also employed in the acridine orange-crystal violet staining of intracellular bacteria, microsporidian spores, and cytological smears.
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for microscopy | description suitable for microscopy | description suitable for microscopy | description suitable for microscopy |
| technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| suitability suitable for microscopy | suitability suitable for microscopy, bacteria | suitability suitable for microscopy | suitability suitable for microscopy |
| color purple to very dark purple | color brown to very dark brown | color - | color red to very dark red |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gram′s crystal violet solution
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
93.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
34 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
548-62-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
WHAT IS THE ACTUAL CONCENTRATION
1 answer-
Helpful?
-
-
Is this product # 94448 is suitable for use in Body fluid cell counting microscopically, to lyse RBC and enumerate WBC cells clearly?
1 answer-
No. Gram's Crystal Violet solution is not intended for counting cells from body fluid or blood. With the 10-20% ethanol present, the red cells would not be properly lysed. There are suitable solutions sold as Tuerk's reagent/solution which intended for counting white blood cells microscopically. With Tuerk's solution the red blood cells would be properly lysed. The catalog numbers for Tuerk's solution/reagent are 93770 and 1.09277
Helpful?
-
-
If the concentration of a solution is 2% and a final concentration of 0.01%, should water or ethanol be added to further dilute it?
1 answer-
Product 94448 is intended for use in a Gram Stain procedure. If you are diluting it down to 0.01%, you are not using the product as intended for staining bacteria in a Gram Stain procedure. If the concentration is a 0.01% solution, this brings attention towards the use of Turk's solution for counting cells using a hemacytometer. Turk's solution can be formulated with or without acetic acid. Using 10 to 20% ethanol or a higher concentration effectively kills the cells, causing the entire cell to stain and making it impossible to identify cells by the shape of their nuclei.
If it is for a migration assay or some other use, it would be advisable to check the literature. In some instances, the standard procedure is to dilute the Crystal Violet in methanol. Crystal Violet has many and varied uses, so it is best to try different solvents and determine which is most appropriate for your use. A 2 percent solution can be diluted to a 0.1 percent solution with a 1:20 dilution in an appropriate solvent, such as water, 15% ethanol, or 100% methanol.