Kluczowe dokumenty
86476
γ-Terpinene
analytical standard
Synonim(y):
1-Isopropyl-4-methyl-1,4-cyclohexadiene, p-Mentha-1,4-diene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
4.7 (vs air)
ciśnienie pary
~0.7 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
n20/D 1.474
bp
182 °C (lit.)
gęstość
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)C1=CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,7-8H,5-6H2,1-3H3
Klucz InChI
YKFLAYDHMOASIY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
γ-Terpinene may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in Thymus vulgaris L. oil samples using gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
124.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
51.6 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis