Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1400,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.26
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
85151701
MDL number:
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
analytical standard
Quality Level
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc2C(=O)C(=COc2cc1O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-15-6-11-14(7-13(15)18)21-8-12(16(11)19)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
InChI key
DXYUAIFZCFRPTH-UHFFFAOYSA-N
General description
Glycitein is an isoflavone found in soy food products.
Application
Glycitein may be used as a reference standard in the determination of glycitein in hydrolyzed dry soya extracts using reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC).
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade primary reference standard |
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life - | shelf life - |
| application(s) food and beverages | application(s) metabolomics | application(s) - | application(s) food and beverages |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Development and validation of a RP-HPLC method for quantification of isoflavone aglycones in hydrolyzed soy dry extracts.
CCdI, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 836(1-2), 74-78 (2006)
Estrogenic activity of glycitein, a soy isoflavone
Song T T, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(4), 1607-1610 (1999)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 43534-10MG | 04061832113548 |