Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1080,00 zł
Nazwa produktu
Glycitein, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc2C(=O)C(=COc2cc1O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-15-6-11-14(7-13(15)18)21-8-12(16(11)19)9-2-4-10(17)5-3-9/h2-8,17-18H,1H3
InChI key
DXYUAIFZCFRPTH-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source plant (Pueraria thunbergianaI) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility DMF: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility 10 mg, clear, colorless to faintly yellow |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycitein
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?