Przejdź do
433934
Amberlite HPR4100 Ion Exchange Resin
chloride form, 30-35 mesh, anionic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
1430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
AmberLite HPR4100 Cl Anion Exchange Resin,
description
formerly DowexA2 chloride
Quality Segment
quality
monodispersed
moisture
45-54%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
dimethylethanolamine
particle size
27-34 mesh, 440-560 μm
capacity
1.2 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
anion exchange
General description
AmberLiteHPR4100 Cl has dimethylethanolamine as functional group.[1]
Application
AmberLite HPR4100 Cl was used in structural characterization of Fe in dilute natural waters.[1]
Strongly basic (type II) anion exchange resin well suited for water with high concentration of mineral acids (chlorides, sulfates) and low concentration of silica and CO2 (<25%). This resin has excellent efficiency for general demineralization, and meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25.
Features and Benefits
Strongly basic anion
Other Notes
This ion-exchange resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be treated to a suitable preliminary elution and wash.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
433942436615433950
matrix active group
dimethylethanolamine
matrix active group
quaternary ammonium
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
separation technique
anion exchange
separation technique
anion exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
particle size
27-34 mesh, 440-560 μm
particle size
24-28 mesh, 525-625 μm
particle size
21-25 mesh, 600-700 μm
particle size
23-27 mesh, 550-650 μm
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anneli Sundman et al.
Environmental science & technology, 47(15), 8557-8564 (2013-07-03)
The properties of iron (Fe) complexes and compounds in the environment influence several central processes, e.g., iron uptake, adsorption/desorption of contaminants and nutrients, and redox transformations, as well as the fate of of natural organic matter (NOM). It is thus
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
433934-1KG04061826750155
433934-250G04061833539514