Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1340,00 zł
Quality Segment
form
powder
composition
agar-agar, 13.0 g/L , peptone from casein, tryptic, 3.45 g/L , peptone from meat, tryptic, 3.45 g/L , sodium chloride, 5.1 g/L
packaging
pack of 500 g
final pH
6.0±0.2 (25 °C)
application(s)
microbiology
storage temp.
2-30°C
suitability
Bacillus subtilis, Micrococcus luteus
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Bacillus subtilis, Micrococcus luteus | suitability - | suitability - | suitability bacteria (deoxyribonuclease activity), fungi, nonselective and differential for Serratia spp., nonselective and differential for Staphylococcus spp., nonselective and differential for Streptococcus spp., nonselective and differential for molds (General Media), nonselective and differential for yeasts (General Media) |
| form powder | form powder | form - | form powder |
| application(s) microbiology | application(s) food and beverages, microbiology | application(s) aquaculture | application(s) food and beverages, microbiology |
| composition agar-agar, 13.0 g/L , peptone from meat, tryptic, 3.45 g/L , peptone from casein, tryptic, 3.45 g/L , sodium chloride, 5.1 g/L | composition - | composition - | composition - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. - |
| final pH 6.0±0.2 (25 °C) | final pH - | final pH - | final pH 7.3±0.2 (25 °C) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
43264 Agar Test pH 6,0 for Inhibition Test (Antimicrobial Inhibitor Test Agar)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 43264-500G | 04065265940061 |