Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 280 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 550,00 zł |
Informacje o tej pozycji
550,00 zł
Nazwa produktu
Test komórkowy pH, photometric, pH range 6.4-8.8, Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 280 tests
analyte functional class(es)
pH
technique(s)
photometry: suitable
pH range
6.4-8.8
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
mineral water
seawater
swimming pools
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Indicator)
storage temp.
15-25°C
General description
Ten test komórkowy pH Spectroquant® umożliwia dokładne określenie wartości pH próbek wodnych w zakresie od pH 6,4 do 8,8.
Zastosowana metoda: Niewrażliwy na chlor roztwór wskaźnika czerwieni fenolowej zmienia kolor z żółtego na czerwono-fioletowy w zależności od pH. Wynikowy kolor jest oceniany fotometrycznie.
Testy komórkowe Spectroquant® są dostarczane z napełnionymi 16 mm okrągłymi kuwetami i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcją.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metody i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Indicator) | detection method photometric (Phosphomolybdenum blue) | detection method photometric (PAR) | detection method photometric (DPD) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Move DC, for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Prove 100 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| pH range 6.4-8.8 | pH range - | pH range - | pH range - |
| analyte functional class(es) pH | analyte functional class(es) - | analyte functional class(es) - | analyte functional class(es) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Produkty
Comprehensive water analysis with Spectroquant® systems, test kits, and reference materials for accurate, reliable, and compliant results.
Powiązane treści
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1017440001 | 04022536917559 |