Przejdź do
428663
AmberChrom 50WX4 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 50-100 mesh
AmberChrom™ 50WX4 hydrogen form
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
506,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1350,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C10H12 · C10H10 · C8H8)x
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
SB.52
MDL number:
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
AmberChrom 50WX4 hydrogen form, hydrogen form, 50-100 mesh
description
cross-linkage 4%
Quality Segment
form
beads
moisture
64-72%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid functional group
particle size
50-100 mesh
capacity
1.1 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
cation exchange
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Dowex 50WX4 hydrogen form is a nonmacroporous gelform bead resin. Dowex 50WX4 hydrogen form can be used as a column packing material which is used in anion exchange chromatography.[1]
Application
Dowex 50WX4 hydrogen form was used:
  • to investigate the effect of particle size on drug loading and release profiles[2]
  • for conversion of D,L-glyceraldehyde 3-phosphate diethyl acetal (barium salt) on treatment with boiling water to free aldehyde D,L-glyceraldehyde 3-phosphate[3]
Strongly acidic cation exchange resin that meets requirements of FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25
Other Notes
This strongly acidic cation exchange resin has not been specially processed nor cleaned. We suggest that it be subjected to a suitable preliminary elution and wash.
Legal Information
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
422096217484428787
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid functional group
matrix active group
sulfonic acid
particle size
50-100 mesh
particle size
100-200 mesh
particle size
200-400 mesh
particle size
24-29 mesh, 525-625 μm
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
capacity
1.1 meq/mL by wetted bed volume
capacity
1.1 meq/mL by wetted bed volume
capacity
1.1 meq/mL by wetted bed volume
capacity
1.6 meq/mL by wetted bed volume
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AmberChrom 50WX4 hydrogen form
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Superacid polymers: Synthesis and analysis of AlCl3-sulfonic acid resin complexes.
Magnotta, V. L., and B. C. Gates.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 15, 1341-1347 (1977)
Maybelle K Go et al.
Biochemistry, 48(24), 5769-5778 (2009-05-12)
Product distributions for the reaction of glycolaldehyde labeled with carbon-13 at the carbonyl carbon ([1-(13)C]-GA) catalyzed by triosephosphate isomerase (TIM) in D(2)O at pD 7.0 in the presence of phosphite dianion and in its absence were determined by (1)H NMR
Sebastian Reichau et al.
The Journal of biological chemistry, 286(18), 16197-16207 (2011-04-02)
Tuberculosis remains a serious global health threat, with the emergence of multidrug-resistant strains highlighting the urgent need for novel antituberculosis drugs. The enzyme 3-deoxy-D-arabino-heptulosonate 7-phosphate synthase (DAH7PS) catalyzes the first step of the shikimate pathway for the biosynthesis of aromatic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
428663-100G04061838513335
428663-500G04061838513342
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How do I clean if there are impurities in the resin?
    1 answer
    1. A specific procedure for cleaning this AmberChrom™ 50WX4 hydrogen form is not available. However, general protocols for ion exchange resin care would be applicable. See the image below for backwashing and regeneration instructions. This is an excerpt from the Ion Exchange General Manual.
      To request the full document, please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Technical Inquiries" under the Products Section with all the required information so that a member of the Technical Service team can reach out to assist further. Thank you.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. How can I convert a cation exchange resin from the hydrogen form to the sodium form?
    1 answer
    1. To convert a cation exhcange resin from the hydrogen form to the sodium form, use two to four bed volumes of 0.5-2.0% NaCl or NaOH.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Madison WI
    • Review 1
    • Votes 0
    1 out of 5 stars.
    Helpful?
    1. Response from Merck KGaA:
      Thank you for your rating. We encourage customers who experience problems with our products to call or email us for additional technical support. Please visit https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/customer-support to submit a Product Technical Inquiry.