A compression factor (CF) of 1.05 – 1.09 (it corresponds to 5% to 8% compression) is recommended for packing this resin in lab scale columns.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 424,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1950,00 zł |
2.5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
424,00 zł
Nazwa produktu
AmberChrom™ 50WX4 hydrogen form, 200-400 mesh, Cation Exchange Resin
Quality Segment
description
cross-linkage 2%, cross-linkage 4%
form
beads
moisture
64-72%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
matrix active group
sulfonic acid functional group
particle size
200-400 mesh
capacity
1.1 meq/mL by wetted bed volume
separation technique
cation exchange
SMILES string
C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 200-400 mesh, Cation Exchange Resin | description hydrogen form, 100-200 mesh | description hydrogen form, 50-100 mesh | description hydrogen form, strongly acidic, 16-50 mesh |
| particle size 200-400 mesh | particle size 100-200 mesh | particle size 50-100 mesh | particle size 16-50 mesh |
| separation technique cation exchange | separation technique cation exchange | separation technique cation exchange | separation technique cation exchange |
| matrix active group sulfonic acid functional group | matrix active group sulfonic acid functional group | matrix active group sulfonic acid functional group | matrix active group sulfonic acid functional group |
| matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene-divinylbenzene (gel) | matrix styrene divinylbenzene (gel) |
| form beads | form beads | form beads | form beads |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable | technique(s) LPLC: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AmberChrom™ 50WX4 hydrogen form
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
What is the compression factor of this resin?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I convert a cation exchange resin from the hydrogen form to the sodium form?
1 answer-
To convert a cation exhcange resin from the hydrogen form to the sodium form, use two to four bed volumes of 0.5-2.0% NaCl or NaOH.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.