Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 368,00 zł |
Informacje o tej pozycji
368,00 zł
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.426
density
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChI key
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade - | grade FG, Halal, Kosher | grade - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) GC/GC: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) flavors and fragrances | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| refractive index n20/D 1.426 | refractive index n20/D 1.426 | refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.426 (lit.) |
| density 0.819 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.819 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.819 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.819 g/mL at 25 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
159.8 °F - closed cup
flash_point_c
71 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 42277-1ML | 04061832103228 |