74860
(±)-2-Octanol
≥96.0% (GC)
Synonim(y):
Hexyl methyl carbinol
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥96.0% (GC)
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426
tw
179-180 °C
gęstość
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
159.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
71 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter