Przejdź do
41883
Rebaudioside N
≥95.0% (HPLC)
Synonim(y):
Kaur-16-en-18-oic acid, 13-[(O-β-D-glucopyranosyl-(1→2)-O-[b-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl)oxy]-, O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→2)-O-[β-D-glucopyranosyl-(1→3)]-β-D-glucopyranosyl ester, (4α)-
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C56H90O32
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1275.29
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.28
1630,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
application(s)
food and beverages
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O[C@@H]%10O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]%10O)O)O)CO)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)O[C@]32C[C@]4([C@H]([C@]5([C@@H]([C@](CCC5)(C)C(=O)O[C@@H]6O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]6O[C@@H]8O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]8O)O)
InChI
1S/C56H90O32/c1-19-12-55-10-6-26-53(3,8-5-9-54(26,4)52(76)87-50-44(85-46-38(72)34(68)28(62)20(2)77-46)42(32(66)24(16-60)81-50)83-47-39(73)35(69)29(63)21(13-57)78-47)27(55)7-11-56(19,18-55)88-51-45(86-49-41(75)37(71)31(65)23(15-59)80-49)43(33(67)25(17-61)8
InChI key
AKEKAGBWNXIWSS-ZFXKUSSPSA-N
General description
Rebaudioside N is a diterpene glycoside isolated from Stevia rebaudiana..
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83218PHL8584341458
Rebaudioside N phyproof® Reference Substance
PHL83218
Rebaudioside N
Rebaudioside O phyproof® Reference Substance
PHL85843
Rebaudioside O
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
form
solid
form
-
form
-
form
powder, solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
white to off-white
color
-
color
-
color
white to off-white
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
food and beverages
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rebaudioside N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)