Przejdź do
41706
Oxalic acid
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
215,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HO2CCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
90.03
EC Number:
205-634-3
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
Beilstein/REAXYS Number:
385686
MDL number:
215,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
4.4 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
98.0-102.0% (redox titration)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4/c3-1(4)2(5)6/h(H,3,4)(H,5,6)
InChI key
MUBZPKHOEPUJKR-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Oxalic acid is a low-molecular-weight organic acid that occurs naturally in several plants, fruits, vegetables, food and beverage products.
Application
Oxalic acid may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in juice samples, honey, food samples fruits, vegetables, alcoholic and non-alcoholic beverages and cosmetic formulations by various chromatography techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
24117219413175688
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
anhydrous, puriss. p.a.
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
mp
189.5 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid
Oddzielanie kwasu fumarowego; kwasu szczawiowego; kwasu cytrynowego
Simultaneous detection of dehydroascorbic, ascorbic, and some organic acids in fruits and vegetables by HPLC
Nisperos-Carriedo MO, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 40(7), 1127-1130 (1992)
Gas chromatographic determination of oxalic acid in foods
Ohkawa H
Journal of the Association of Official Analytical Chemists, 68(1), 108-111 (1985)
Separation and determination of organic acids and phenolic compounds in fruit juices and drinks by high-performance liquid chromatography
Shui G and Leong LP
Journal of Chromatography A, 977(1), 89-96 (2002)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
41706-100MG04061834105817
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?