Przejdź do
41612
PCB No 209 solution
10±0.5 μg/mL in isooctane, analytical standard
Synonim(y):
Decachlorobiphenyl solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
686,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12Cl10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
498.66
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
MDL number:
686,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥95.0% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10±0.5 μg/mL in isooctane
refractive index
n/D 1.3900-1.3940
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(Cl)c(Cl)c(c(Cl)c1Cl)-c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl
InChI
1S/C12Cl10/c13-3-1(4(14)8(18)11(21)7(3)17)2-5(15)9(19)12(22)10(20)6(2)16
InChI key
ONXPZLFXDMAPRO-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3698936906
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
single component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
refractive index
n/D 1.3900-1.3940
refractive index
-
refractive index
-
assay
≥95.0% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
41612-5ML04061837115578