Przejdź do
36989
PCB standard solution 7
analytical standard, 10 μg/mL in isooctane
Synonim(y):
PCB No 28, 52, 101, 138, 153, 180, 209 solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
795,00 zł
Informacje o tej pozycji
Ballschmiter Number:
28,52,101,138,153,180,209
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
795,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 μg/mL in isooctane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
multi-component solution
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Contains 10 ng/μl of:
2,4,4′-PCB; 2,2′,5,5′-PCB; 2,2′,4,5,5′-PCB; 2,2′,3,4,4′,5-PCB; 2,2′,4,4′,5,5′-PCB; 2,2′,3,4,4′,5,5′-PCB; 2,2′,3,3′,4,4′,5,5′,6,6′-PCB
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
369063559731093
PCB No 15 analytical standard
Supelco
35597
PCB No 15
PCB No 29 analytical standard
Supelco
31093
PCB No 29
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
application(s)
environmental
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
10 μg/mL in isooctane
concentration
in isooctane
concentration
-
concentration
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
39.2 °F - closed cup
flash_point_c
4 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
A5402-100MG04061832421117
36989-10ML04061831833294
36989-2ML04061837579417