Przejdź do
398055
Succinic acid
ACS reagent grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Butanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
418,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
658,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.09
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-740-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1754069
Assay:
≥99.0%
418,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Succinic acid, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
≥99.0%
impurities
≤0.001% N compounds, ≤0.01% insolubles
ign. residue
≤0.02%
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
solubility
water: soluble 83 g/L at 25 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, phosphate (PO43-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Succinic acid, an organic acid is an important building block that has a wide range of synthetic applications. Presently it is synthesized from petrochemical compounds.[1] Due to its increasing demand many bio-based methods have been proposed for its synthesis as an efficient alternative.[1][2] Its utility as a low shrinkage additive (LSA) in unsaturated polyester resin (UPR) has been investigated.
Application
Succinic acid may be used in the following processes:
  • As a leaching agent in extracting lithium (Li), cobalt from used Li-ion batteries and magnesium from magnesite ore.
  • Synthesis of new elastic polyesters.
  • As a cocrystallising agent in the synthesis of cocrystals with organic molecules.
Legal Information
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S750114079S3674
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0%
solubility
water: soluble 83 g/L at 25 °C
solubility
H2O: soluble 1 g/10 mL
solubility
methanol: soluble 0.4 g/10 mL
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
184-186 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.), 185-191 °C
mp
184-186 °C (lit.)
bp
235 °C (lit.)
bp
235 °C (lit.)
bp
235 °C (lit.)
bp
235 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.003%, phosphate (PO43-): ≤0.001%
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Succinic acid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Succinic acid-based leaching system: A sustainable process for recovery of valuable metals from spent Li-ion batteries.
Li L, et al.
Journal of Power Sources, 282, 544-551 (2015)
Efficient, metal-free production of succinic acid by oxidation of biomass-derived levulinic acid with hydrogen peroxide.
Dutta S, et al.
Green Chemistry, 17(4), 2335-2338 (2015)
Synthesis and characterization of polyesters derived from glycerol, azelaic acid, and succinic acid.
Baharu MN, et al.
Green Chemistry Letters and Reviews, 8(1), 31-38 (2015)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
398055-500G04061831983968
398055-1KG04061831983951
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?