Przejdź do
S7501
Succinic acid
greener alternative
ReagentPlus®, BioRenewable, ≥99.0%
Synonim(y):
Butanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
354,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
528,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2370,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.09
NACRES:
NA.71
UNSPSC Code:
12352207
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-740-4
Beilstein/REAXYS Number:
1754069
MDL number:
Assay:
≥99.0%
354,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.0%
greener alternative product characteristics
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 1 g/10 mL
greener alternative category
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
KDYFGRWQOYBRFD-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is biobased and thus aligns with "Use of Renewable Feedstocks". Click here for more information.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S3674S9512W471912
assay
≥99.0%
assay
≥99.0%
assay
≥99.0% ( with NaOH, titration)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
H2O: soluble 1 g/10 mL
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 83 g/L at 25 °C
bp
235 °C (lit.)
bp
235 °C (lit.)
bp
235 °C (lit.)
bp
235 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
mp
184-186 °C (lit.)
product line
ReagentPlus®
product line
BioXtra
product line
BioReagent
product line
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
James H Marden et al.
Evolution; international journal of organic evolution, 67(4), 1105-1115 (2013-04-05)
Oxygen conductance to the tissues determines aerobic metabolic performance in most eukaryotes but has cost/benefit tradeoffs. Here we examine in lowland populations of a butterfly a genetic polymorphism affecting oxygen conductance via the hypoxia-inducible factor (HIF) pathway, which senses intracellular
José Manuel Otero et al.
PloS one, 8(1), e54144-e54144 (2013-01-26)
Saccharomyces cerevisiae is the most well characterized eukaryote, the preferred microbial cell factory for the largest industrial biotechnology product (bioethanol), and a robust commerically compatible scaffold to be exploitted for diverse chemical production. Succinic acid is a highly sought after
Susan Jahn et al.
Biochimica et biophysica acta, 1833(12), 2879-2889 (2013-07-28)
To investigate a possible role of the nitrogen-PTS (PTS(Ntr)) in controlling carbon metabolism, we determined the growth of Escherichia coli LJ110 and of isogenic derivatives, mutated in components of the PTS(Ntr), on different carbon sources. The PTS(Ntr) is a set
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
S7501-1KG04061826758342
S7501-5KG04061836960001
S7501-500G04061835549672
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?