Yes, this product is packaged with SureSeal.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 633,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1760,00 zł | |
| 4 x 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
633,00 zł
Nazwa produktu
Diisopropylamine, purified by redistillation, 99.95%
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
50 mmHg ( 20 °C)
assay
99.95%
form
liquid
autoignition temp.
599 °F
purified by
redistillation
expl. lim.
8.5 %
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
solubility
water: soluble 110 g/L at 25 °C
density
0.722 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(C)NC(C)C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
InChI key
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Synthesis of diisopropylamine methyl urea (DMU).
- Synthesis of N,N-diisopropyl quinoline-2-carboxamide.
- Synthesis of 3-N-sulfonylamidine coumarins.
- Synthesis of N-chloroamine, an intermediate to generate amides.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| assay 99.95% | assay ≥99% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| solubility water: soluble 110 g/L at 25 °C | solubility - | solubility H2O: soluble 110 g/L at 25 °C (completely) | solubility H2O: soluble 110 g/L at 25 °C (completely) |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| mp −61 °C (lit.) | mp -70 °C | mp −61 °C (lit.) | mp −61 °C (lit.) |
| vapor pressure 50 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 93.33 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 50 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure 50 mmHg ( 20 °C) |
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
7.8 °F - closed cup
flash_point_c
-13.45 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - PMT - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - vPvM
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 386464-100ML | 04061831966930 |
| 386464-4X100ML | 04061838127013 |
| 386464-1L | 04061838127006 |
-
Is this reagent provided in a suresealed container?